Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
OR307039-25G OR307039-5G OR307039-100G
APOSOR307039-25GEA 75.4 EUR
APOSOR307039-25G APOSOR307039-5G APOSOR307039-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Fórmula: C₉H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 188.27 g/mol
Densidade: 0.984 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210019
Número CAS: 68076-36-8
UN: 2735
ADR: 8 III