Print…
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
OR307034-1G OR307034-25G OR307034-5G
APOSOR307034-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307034-1G APOSOR307034-25G APOSOR307034-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Ponto de Fusão: 223 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076218
Número CAS: 128019-59-0