Print…
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
OR30692-1G OR30692-25G OR30692-5G
APOSOR30692-1GEA 40.6 EUR
APOSOR30692-1G APOSOR30692-25G APOSOR30692-5G
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Fórmula: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Peso Molecular: 701.91 g/mol
Ponto de Fusão: 310 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009593
Número CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2