Print…
2,7-Dibromocarbazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30689-5G OR30689-25G OR30689-100G
APOSOR30689-5GEA 42.2 EUR
APOSOR30689-5G APOSOR30689-25G APOSOR30689-100G
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Fórmula: C₁₂H₇Br₂N
Ponto de Fusão: 225…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033507
Número CAS: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III