Print…
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-6-azaindole
OR30682-1G OR30682-250MG OR30682-5G
APOSOR30682-1GEA 71.2 EUR
APOSOR30682-1G APOSOR30682-250MG APOSOR30682-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fórmula: C7H5BrN2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738910
Número CAS: 67058-76-8