Print…
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR306659-1G OR306659-250MG
APOSOR306659-1GEA 429 EUR
APOSOR306659-1G APOSOR306659-250MG
2-Cyclopropylisonicotinic acid
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Fórmula: C₉H₉NO₂
Ponto de Fusão: 285…287 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13187883
Número CAS: 1216171-07-1