Print…
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
OR30657-25G OR30657-5G OR30657-100G
APOSOR30657-25GEA 50.9 EUR
APOSOR30657-25G APOSOR30657-5G APOSOR30657-100G
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₆H₁₃BO₂
Peso Molecular: 248.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669639
Número CAS: 870774-25-7