Print…
4-Bromo-2-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 46.4 EUR
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroaniline
4-Bromo-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041312
Número CAS: 875-51-4