Print…
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
OR30647-1G OR30647-5G
APOSOR30647-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30647-1G APOSOR30647-5G
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Fórmula: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09951958
Número CAS: 365996-06-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III