Print…
2,6-Dimethylhydroquinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30634-1G OR30634-5G
APOSOR30634-1GEA 0 EUR
APOSOR30634-1G APOSOR30634-5G
2,6-Dimethylhydroquinone
2,6-Dimethylhydroquinone
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016466
Número CAS: 654-42-2
EINECS: 211-505-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III