Print…
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR306302-1G OR306302-5G
APOSOR306302-1GEA 0 EUR
APOSOR306302-1G APOSOR306302-5G
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride
Fórmula: C5H9Cl2N3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08576202
Número CAS: 364727-74-2