Print…
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-1,2-benzenediamine dihydrochloride, N-Methyl-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
OR30623-100G OR30623-25G
APOSOR30623-100GEA 36.4 EUR
APOSOR30623-100G APOSOR30623-25G
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042021
Número CAS: 25148-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III