Print…
1-Aminopiperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30621-25G OR30621-100G
APOSOR30621-25GEA 255 EUR
APOSOR30621-25G APOSOR30621-100G
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 145…147 °C/760mmHg
Densidade: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006489
Número CAS: 2213-43-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II