Print…
5-Bromo-1-pentene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 0 EUR
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-pentene
5-Bromo-1-pentene
Fórmula: C₅H₉Br
Ponto de ebulição: 126…127 °C
Densidade: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000264
Número CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III