Print…
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 55.1 EUR
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07778353
Número CAS: 808744-34-5