Print…
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30602-1G OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30602-1G APOSOR30602-5G
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275698
Número CAS: 69214-09-1