Print…
5-Hexynoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 0 EUR
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
5-Hexynoic acid 99%
5-Hexynoic acid
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066346
Número CAS: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III