Print…
5-Hexyn-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 213 EUR
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexyn-1-ol
5-Hexyn-1-ol
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 73…75 °C/15mmHg
Densidade: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002980
Número CAS: 928-90-5
EINECS: 618-884-7