Print…
4,6-Dichloro-o-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 0 EUR
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dichloro-o-cresol
4,6-Dichloro-o-cresol
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 225…226 °C
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019988
Número CAS: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9