Print…
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
OR30589-250MG OR30589-1G OR30589-5G
APOSOR30589-250MGEA 60.9 EUR
APOSOR30589-250MG APOSOR30589-1G APOSOR30589-5G
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109437
Número CAS: 885698-95-3