Print…
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Methyl-1H-indazol-7-yl)boronic acid
OR30588-1G OR30588-250MG
APOSOR30588-1GEA 134 EUR
APOSOR30588-1G APOSOR30588-250MG
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Fórmula: C₈H₉BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09870054
Número CAS: 1001907-59-0