Print…
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30587-1G OR30587-250MG
APOSOR30587-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30587-1G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fórmula: C₈H₉BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09870052
Número CAS: 590418-08-9