Print…
Acetamidoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetamide oxime
OR30585-1G OR30585-5G
APOSOR30585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30585-1G APOSOR30585-5G
Acetamidoxime
Acetamidoxime
Fórmula: C₂H₆N₂O
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00603514
Número CAS: 22059-22-9