Print…
Thieno[3,2-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30575-100MG OR30575-250MG
APOSOR30575-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30575-100MG APOSOR30575-250MG
Thieno[3,2-c]pyridine
Thieno[3,2-c]pyridine
Fórmula: C₇H₅NS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01760493
Número CAS: 272-14-0
EINECS: 205-984-7