Print…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305633-1G OR305633-250MG
APOSOR305633-1GEA 0 EUR
APOSOR305633-1G APOSOR305633-250MG
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 265…270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040725
Número CAS: 116855-08-4