Print…
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 0 EUR
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06227440
Número CAS: 787615-01-4