Print…
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
OR305585-1G OR305585-5G
APOSOR305585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.5862 g/mol
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977435
Número CAS: 79055-62-2