Print…
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 37.7 EUR
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₉Cl₂N
Ponto de Fusão: 183…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012734
Número CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3