Print…
3-Bromo-o-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3055-100G OR3055-25G
APOSOR3055-100GEA 85.7 EUR
APOSOR3055-100G APOSOR3055-25G
3-Bromo-o-toluic acid
3-Bromo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270097
Número CAS: 76006-33-2