Print…
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 171 EUR
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 211…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115212
Número CAS: 98088-04-1