2-Acetamido-6-bromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR305408-1G
OR305408-5G
APOSOR305408-1GEA
87
EUR
APOSOR305408-1G
APOSOR305408-5G
2-Acetamido-6-bromopyridine
2-Acetamido-6-bromopyridine
Fórmula:
C₇H₇BrN₂O Ponto de Fusão: 154…157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00234277 Número CAS: 25218-99-9 |