Print…
6-Bromo-o-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
6-Bromo-o-toluic acid 97%
6-Bromo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 107…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310788
Número CAS: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III