Print…
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Aminobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR305321-1G OR305321-5G
APOSOR305321-1GEA 34.8 EUR
APOSOR305321-1G APOSOR305321-5G
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797795
Número CAS: 304897-49-2