Print…
6-Nitro-1-indanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanone 97%
6-Nitro-1-indanone
Fórmula: C₉H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656903
Número CAS: 24623-24-3