Print…
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxy-4-isoxazolecarboxylic acidethylester, Ethyl 5-hydroxy-1,2-oxazole-4-carboxylate
OR305307-1G OR305307-5G
APOSOR305307-1GEA 654 EUR
APOSOR305307-1G APOSOR305307-5G
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00020816
Número CAS: 500348-26-5