Print…
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 0 EUR
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064186
Número CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8