Print…
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30523-1G OR30523-5G
APOSOR30523-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30523-1G APOSOR30523-5G
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C8H7NO3
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08445621
Número CAS: 18515-67-8