Print…
3-Methylisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30520-1G OR30520-25G OR30520-5G
APOSOR30520-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30520-1G APOSOR30520-25G APOSOR30520-5G
3-Methylisatoic anhydride
3-Methylisatoic anhydride
Fórmula: C₉H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426399
Número CAS: 66176-17-8