Print…
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
OR30517-100G OR30517-25G OR30517-5G
APOSOR30517-100GEA 395 EUR
APOSOR30517-100G APOSOR30517-25G APOSOR30517-5G
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Peso Molecular: 106.12 g/mol
Ponto de ebulição: 218…220 °C
Densidade: 1.114 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004719
Número CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6