Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 133 EUR
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739248
Número CAS: 136117-74-3