Print…
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 371 EUR
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O
Ponto de Fusão: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00035456
Número CAS: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1