Print…
2-Bromo-m-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3051-25G OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA 26.1 EUR
APOSOR3051-25G APOSOR3051-100G
2-Bromo-m-toluic acid
2-Bromo-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079721
Número CAS: 53663-39-1