Print…
3-Iodo-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodoindazole
OR305076-1G OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA 21.9 EUR
APOSOR305076-1G APOSOR305076-5G
3-Iodo-1H-indazole 98%
3-Iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅IN₂
Ponto de Fusão: 139…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972469
Número CAS: 66607-27-0