Print…
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305075-1G OR305075-5G
APOSOR305075-1GEA 29 EUR
APOSOR305075-1G APOSOR305075-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄IN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781652
Número CAS: 70315-70-7