Print…
2-Bromo-4-methylanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 36.4 EUR
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-methylanisole 98%
2-Bromo-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 134 °C/25mmHg
Ponto de Fusão: 15,5 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017783
Número CAS: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3