Print…
2,5-Dibromohydroquinone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 33.5 EUR
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Fórmula: C₆H₄Br₂O₂
Ponto de Fusão: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192664
Número CAS: 14753-51-6