Print…
4-Chloro-2-iodophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 29 EUR
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Fórmula: C₆H₄ClIO
Peso Molecular: 254.4500 g/mol
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235248
Número CAS: 71643-66-8