Print…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% radical livre
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR30449-25G OR30449-5G OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA 139 EUR
APOSOR30449-25G APOSOR30449-5G APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% radical livre
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Fórmula: C₉H₁₉N₂O
Peso Molecular: 171.26 g/mol
Ponto de ebulição: 98 °C/3.75mmHg
Ponto de Fusão: 33…39 °C
Densidade: 0.896 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006479
Número CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2