Print…
4-Aminophthalic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30446-100G OR30446-25G OR30446-5G
APOSOR30446-100GEA 87 EUR
APOSOR30446-100G APOSOR30446-25G APOSOR30446-5G
4-Aminophthalic acid 96%
4-Aminophthalic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013985
Número CAS: 5434-21-9