Print…
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR304307-10G OR304307-25G OR304307-1G
APOSOR304307-10GEA 58 EUR
APOSOR304307-10G APOSOR304307-25G APOSOR304307-1G
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01647253
Número CAS: 823-58-5